m-Toluic hydrazide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: m-Toluic acid hydrazide, 3-Methylbenzoic hydrazide
L01043.06 L01043.14
L01043.06EA 40.4 EUR InStock
L01043.06 L01043.14
m-Toluic hydrazide ≥97%
m-Toluic hydrazide
Purity: 97% CAS No.: 13050-47-0 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 2045125
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014760
Numéro CAS: 13050-47-0
EINECS: 235-926-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité