2-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
Synonyms: Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
006840-5G 006840-25G
FLUO006840-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006840-5G FLUO006840-25G
2-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
2-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236050
Numéro CAS: 344-96-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité