3,4-Difluorobenzoate de méthyle
Synonyms: Methyl 3,4-difluorobenzoate
008379-1G 008379-100G 008379-25G
FLUO008379-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008379-1G FLUO008379-100G FLUO008379-25G
3,4-Difluorobenzoate de méthyle
3,4-Difluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00276597
Numéro CAS: 369-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité