o-Toluic hydrazide
Synonyms: o-Toluic acid hydrazide, 2-Methylbenzohydrazide
019002-10G 019002-5G
FLUO019002-10GEA 0 EUR InStock
FLUO019002-10G FLUO019002-5G
o-Toluic hydrazide
o-Toluic hydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014756
Numéro CAS: 7658-80-2
EINECS: 231-623-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité