Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2,6-Dichlorobenzyl)pipérazine


019436-2G 019436-10G
FLUO019436-2GEA 0 EUR InStock
FLUO019436-2G FLUO019436-10G
1-(2,6-Dichlorobenzyl)pipérazine
1-(2,6-Dichlorobenzyl)pipérazine


Formule: C₁₁H₁₄Cl₂N₂
MW: 245,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD02736281
Numéro CAS: 102292-50-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité