2,3-Difluorobenzoate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 2,3-difluorobenzoate
023867-25G 023867-5G
FLUO023867-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023867-25G FLUO023867-5G
2,3-Difluorobenzoate d'éthyle
2,3-Difluorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD06204337
Numéro CAS: 773134-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité