Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anhydride 4-chlorophtalique

Synonyms: 5-Chloroisobenzofuran-1,3-dione

121400-25G 121400-100G
FLUO121400-25GEA 0 EUR InStock
FLUO121400-25G FLUO121400-100G
Anhydride 4-chlorophtalique
Anhydride 4-chlorophtalique


Formule: C₈H₃ClO₃
MW: 182,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00152354
Numéro CAS: 118-45-6
EINECS: 204-251-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité