2-Bromofluorene
Attention
005331-25G 005331-10G
FLUO005331-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005331-25G FLUO005331-10G
2-Bromofluorene
2-Bromofluorene
Formule: C₁₃H₉Br
MW: 245,12 g/mol
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102…103 °C
Numéro MDL: MFCD00001115
Numéro CAS: 1133-80-8
EINECS: 214-480-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité