Cyanate de sodium 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12413.0E A12413.22 A12413.36
A12413.0EEA 157 EUR InStock
A12413.0E A12413.22 A12413.36
Cyanate de sodium 95%
Cyanate de sodium
Purity: 95% CAS No.: 917-61-3 Molecular Formula: NaOCN Formula Weight: 65.01 Melting Point: 550° Beilstein Reference: 3594963 Merck Reference: 14,8604 MDL No.: MFCD00011121
Formule: CNNaO
MW: 65,01 g/mol
Point de fusion: 550 °C
Densité: 1.89
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011121
Numéro CAS: 917-61-3
EINECS: 213-030-6
Merck Index: 14,8604
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité