Sodium hydroxyde ≥97%, en pastilles, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
M137-1KGEA 143 EUR InStock
M137-1KG M137-500G
Sodium hydroxyde ≥97%, en pastilles, grade dédié à la protéomique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 318 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride <0.005%
DNase none detected
Heavy Metals <0.002 %
Iron ≤0.001%
Mercury ≤0.1 ppm
Nickel ≤0.001%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.02%
Protease none
Purity ≥97%
RNase none detected
Sodium Carbonate ≤1%
Sulphate ≤0.003%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité