Hexachlororhénate de dipotassium ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium hexachlororhenate(IV)
62113.03 62113.06
62113.03EA 149 EUR InStock
62113.03 62113.06
Hexachlororhénate de dipotassium ≥99.9% (base métaux)
Hexachlororhénate de dipotassium
Purity: 99.9% CAS No.: 16940-97-9 Molecular Formula: Cl6K2Re Formula Weight: 477.12 Physical Form: Crystalline Density: 3.34 Appearance: Yellow to green Odour: Odourless MDL No.: MFCD00058746
Formule: Cl₆K₂Re
MW: 477,12 g/mol
Densité: 3.34
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058746
Numéro CAS: 16940-97-9
EINECS: 241-008-6
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité