Hexafluoroantimonate de sodium
Attention
Synonyms: Sodium hexafluoroantimonate(V)
007277-100G 007277-500G
FLUO007277-100GEA 0 EUR InStock
FLUO007277-100G FLUO007277-500G
Hexafluoroantimonate de sodium
Hexafluoroantimonate de sodium
Formule: F₆NaSb
MW: 258,74 g/mol
Densité: 3.379 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00003482
Numéro CAS: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité