N,N'-Diméthylpropane-1,3-diami 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
314830050 314830250
ACRO314830050EA 92.3 EUR InStock
ACRO314830050 ACRO314830250
N,N'-Diméthylpropane-1,3-diami 97%
N,N'-Diméthylpropane-1,3-diami
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008292
Numéro CAS: 111-33-1
EINECS: 203-859-1
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité