Furfurylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Aminomethyl)furan
B23975.22 B23975.36
B23975.22EA 38.5 EUR InStock
B23975.22 B23975.36
Furfurylamine 99%
Furfurylamine
Purity: 99% CAS No.: 617-89-0 Molecular Formula: C5H7NO Formula Weight: 97.12 Flash Point: 37°(99°F) Refractive Index: 1.4900 Odour: Amine-like pH: 11.6 Melting Point: -70° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1614 UN No.: 2526 MDL No.: MFCD00003258
Formule: C₅H₇NO
MW: 97,12 g/mol
Point d'ébullition: 145…146 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.050
Point d'éclair: 37 °C (99 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003258
Numéro CAS: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
ONU: 2526
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité