2-Méthylnicotinate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-methylnicotinate
L09074.06 L09074.14
L09074.06EA 86.7 EUR InStock
L09074.06 L09074.14
2-Méthylnicotinate de méthyle ≥97%
2-Méthylnicotinate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 65719-09-7 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Refractive Index: 1.5165 Boiling Point: 102-104°/10mm MDL No.: MFCD00051961
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C (10 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051961
Numéro CAS: 65719-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité