Oxyde de 2-bromoéthyl et d'éthyle
001004-100G 001004-25G
FLUO001004-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001004-100G FLUO001004-25G
Oxyde de 2-bromoéthyl et d'éthyle
Oxyde de 2-bromoéthyl et d'éthyle
Formule: C₄H₉BrO
MW: 153,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000237
Numéro CAS: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
ONU: 2340
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité