Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclohex-1-ene-1-acétonitrile

Synonyms: 1-Cyclohexenylacetonitrile

001063-25G 001063-100G
FLUO001063-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001063-25G FLUO001063-100G
Cyclohex-1-ene-1-acétonitrile
Cyclohex-1-ene-1-acétonitrile


Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001566
Numéro CAS: 6975-71-9
EINECS: 230-235-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité