2-(2-Fluorophénoxy)-3-nitropyridine
006320-1G 006320-5G
FLUO006320-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006320-1G FLUO006320-5G
2-(2-Fluorophénoxy)-3-nitropyridine
2-(2-Fluorophénoxy)-3-nitropyridine
Formule: C₁₁H₇FN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00067805
Numéro CAS: 175135-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité