6-Amino-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
018184-1G 018184-5G
FLUO018184-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018184-1G FLUO018184-5G
6-Amino-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
6-Amino-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060534
Numéro CAS: 169037-24-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité