Diséléniure de diphényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
177570050 177570250 177571000
ACRO177570050EA 49 EUR InStock
ACRO177570050 ACRO177570250 ACRO177571000
Diséléniure de diphényle 99%
Diséléniure de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀Se₂
MW: 312,13 g/mol
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…63 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003001
Numéro CAS: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité