Acide 1-isoquinoléinecarboxylique
Synonyms: Isoquinoline-1-carboxylic acid
019060-1G 019060-5G 019060-25G
FLUO019060-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019060-1G FLUO019060-5G FLUO019060-25G
Acide 1-isoquinoléinecarboxylique
Acide 1-isoquinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006901
Numéro CAS: 486-73-7
EINECS: 207-639-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité