Fluorure d'argent
Attention
Synonyms: Silver monofluoride, Silver(I) fluoride, Argentous fluoride
002862-5G 002862-10G 002862-50G
FLUO002862-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002862-5G FLUO002862-10G FLUO002862-50G
Fluorure d'argent
Fluorure d'argent
Formule: AgF
MW: 126,87 g/mol
Point d'ébullition: 1150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 433 °C
Densité: 5.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003410
Numéro CAS: 7775-41-9
EINECS: 231-895-8
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08657
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité