Dioxyde de zirconium ≥99.7% (base métaux sauf Hf) (max. 75ppm Hf)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Zirconium (IV) oxyde
41528.30EA 155 EUR InStock
41528.30 41528.A1 41528.18
Dioxyde de zirconium ≥99.7% (base métaux sauf Hf) (max. 75ppm Hf)
Dioxyde de zirconium
Formule: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Point d'ébullition: ∼5000 °C
Point de fusion: ∼2700 °C
Densité: 5,89
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
Merck Index: 14,10180
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité