2-Éthylhexyle dihydrogénophosphate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Phosphoric Acid Octyl Ester, Octyl Phosphate, Phosphoric Acid 2-Ethylhexyl Ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21943.0100 8.21943.1000 8.21943.9020
8.21943.0100EA 35.6 EUR InStock
8.21943.0100 8.21943.1000 8.21943.9020
2-Éthylhexyle dihydrogénophosphate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Éthylhexyle dihydrogénophosphate
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135884
Numéro CAS: 12645-31-7
EINECS: 235-741-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Boiling Point 180 °C (1013 hPa) decomposes
Flash Point 100 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C) (as an emulsion)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité