Cyclohexylphénylcetone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24816.06 B24816.14 B24816.22
B24816.06EA 32.1 EUR InStock
B24816.06 B24816.14 B24816.22
Cyclohexylphénylcetone ≥98%
Cyclohexylphénylcetone
Purity: 98% CAS No.: 712-50-5 Molecular Formula: C13H16O Formula Weight: 188.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-57° Boiling Point: 165-168°/20mm Beilstein Reference: 2046712 MDL No.: MFCD00001467
Formule: C₁₃H₁₆O
MW: 188,27 g/mol
Point d'ébullition: 165…168 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 52…57 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001467
Numéro CAS: 712-50-5
EINECS: 211-923-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité