3-Phénylpyrazole
Synonyms: 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
CFF675.5 017112-25G 017112-1G 017112-5G
CHMPCFF675.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF675.5 FLUO017112-25G FLUO017112-1G FLUO017112-5G
3-Phénylpyrazole
3-Phénylpyrazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159654
Numéro CAS: 2458-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité