Dihydrocoumarine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Chroman-2-One, 1,2-Benzodihydropyrone
B21229.0E B21229.22 B21229.36
B21229.0EEA 432 EUR InStock
B21229.0E B21229.22 B21229.36
Dihydrocoumarine ≥99%
Dihydrocoumarine
Purity: 99% CAS No.: 119-84-6 Molecular Formula: C9H8O2 Formula Weight: 148.16 Flash Point: 130°(266°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 24-25° Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 4584 MDL No.: MFCD00006881
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C
Point de fusion: 24…25 °C
Densité: 1.169
Point d'éclair: 130 °C (266 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006881
Numéro CAS: 119-84-6
EINECS: 204-354-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité