4-Amino-1-benzylpipéridine
Synonyms: 4-Amino-N-benzylpiperidine
008925-5G 008925-100G 008925-25G
FLUO008925-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008925-5G FLUO008925-100G FLUO008925-25G
4-Amino-1-benzylpipéridine
4-Amino-1-benzylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006504
Numéro CAS: 50541-93-0
EINECS: 256-620-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité