2-(Aminométhyl)-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1179-1G A1179-5G
TCIAA1179-1GEA 125 EUR InStock
TCIAA1179-1G TCIAA1179-5G
2-(Aminométhyl)-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Aminométhyl)-1,3-dioxolanne
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142862
Numéro CAS: 4388-97-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b74dd59c804ff0872de8008310a89f8a3dd19732&vid=b74dd59c804ff0872de8008310a89f8a3dd19732&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité