Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-(5-Méthoxy-2-phénylindole-3-yl)éthyl)acetamide


0680/10 0680/50
TOCR0680/10EA 146 EUR InStock
TOCR0680/10 TOCR0680/50
N-(2-(5-Méthoxy-2-phénylindole-3-yl)éthyl)acetamide
N-(2-(5-Méthoxy-2-phénylindole-3-yl)éthyl)acetamide


Formule: C₁₉H₂₀N₂O₂
Numéro CAS: 151889-03-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité