3-Méthylbenzo[b]thiophène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Methylbenzothiophene
A15772.03 A15772.06 A15772.14
A15772.03EA 51.8 EUR InStock
A15772.03 A15772.06 A15772.14
3-Méthylbenzo[b]thiophène ≥98%
3-Méthylbenzo[b]thiophène
Purity: 98% CAS No.: 1455-18-1 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.6240 Melting Point: -40° Boiling Point: 72-74°/2mm Beilstein Reference: 111282 MDL No.: MFCD00040243
Formule: C₉H₈S
MW: 148,23 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C (2 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.13
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040243
Numéro CAS: 1455-18-1
EINECS: 215-934-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité