5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazole
009664-1G 009664-5G
FLUO009664-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009664-1G FLUO009664-5G
5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazole
5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₅H₉N₃S
Numéro MDL: MFCD03093824
Numéro CAS: 32039-21-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité