5-Amino-3-méthyl-1,2,4-thiadiazole
009666-1G 009666-5G
FLUO009666-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009666-1G FLUO009666-5G
5-Amino-3-méthyl-1,2,4-thiadiazole
5-Amino-3-méthyl-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₃H₅N₃S
Numéro MDL: MFCD01114751
Numéro CAS: 17467-35-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité