Hexahydro-1,3,5-tribenzyl-1,3,5-triazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,5-Tribenzyl-1,3,5-triazinane
H25964.14 H25964.06
H25964.14EA 69.1 EUR InStock
H25964.14 H25964.06
Hexahydro-1,3,5-tribenzyl-1,3,5-triazine ≥98%
Hexahydro-1,3,5-tribenzyl-1,3,5-triazine
Purity: 98+% CAS No.: 2547-66-2 Molecular Formula: C24H27N3 Formula Weight: 357.49 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 50-51° Boiling Point: 100°/0.005mm MDL No.: MFCD00014599
Formule: C₂₄H₂₇N₃
MW: 357,5 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (0.005 mmHg)
Point de fusion: 50…51 °C
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014599
Numéro CAS: 2547-66-2
EINECS: 219-831-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité