Dichlorure d'adipoyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Adipoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43951.0050 8.43951.0250
8.43951.0050EA 77.2 EUR InStock
8.43951.0050 8.43951.0250
Dichlorure d'adipoyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dichlorure d'adipoyle
Formule: C₆H₈Cl₂O₂
MW: 183,03 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (15 hPa)
Densité: 1.2563 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Numéro MDL: MFCD00000759
Numéro CAS: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density 1.259 g/cm3 (25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité