1,1,2,2-Tétrachloroéthane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43948.0250 8.43948.1000
8.43948.0250EA 44.2 EUR InStock
8.43948.0250 8.43948.1000
1,1,2,2-Tétrachloroéthane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
Formule: Cl₂HCCHCl₂
MW: 167,85 g/mol
Point d'ébullition: 146.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000848
Numéro CAS: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
ONU: 1702
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09264
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad9914010b65d5d21f26f85ccb3fc00111fc8b3&vid=da3549d1364274a05dcc36a80f09745b568776d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2830 g/l (25°C)
Melting Point -42.5 °C
Vapor Pressure 6.4 hPa (20 °C)
Density 1.59 g/cm3 (25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité