Décafluorobiphényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Perfluorobiphenyl
111830050 111830010
ACRO111830050EA 36.9 EUR InStock
ACRO111830050 ACRO111830010
Décafluorobiphényle 99%
Décafluorobiphényle
Formule: C₁₂F₁₀
MW: 334,12 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000292
Numéro CAS: 434-90-2
EINECS: 207-107-3
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HCl ≥95 %
Free acid (HCOOH) ≤0.03 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité