Isopropylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl Isopropylmalonate
I0252-25ML I0252-100ML
TCIAI0252-25MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAI0252-25ML TCIAI0252-100ML
Isopropylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Isopropylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00040491
Numéro CAS: 759-36-4
EINECS: 212-068-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76fbead545c2532851f8702b3b9c5de956f0b9e0&vid=76fbead545c2532851f8702b3b9c5de956f0b9e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité