Ketoprofen
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid
10006661-1 10006661-5 10006661-10 10006661-25
CAYM10006661-1EA 20.7 EUR InStock
CAYM10006661-1 CAYM10006661-5 CAYM10006661-10 CAYM10006661-25
Ketoprofen
Ketoprofen
Formule: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055790
Numéro CAS: 22071-15-4
EINECS: 244-759-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité