Malonate de potassium et d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
A10720.14 A10720.22 A10720.36
A10720.14EA 56.2 EUR InStock
A10720.14 A10720.22 A10720.36
Malonate de potassium et d'éthyle ≥98%
Malonate de potassium et d'éthyle
Formule: C₅H₇KO₄
MW: 170,21 g/mol
Point de fusion: ∼ 200 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035603
Numéro CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité