4-Hydroxyfuranne-2(5H)-one 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione
A14079.06 A14079.14
A14079.06EA 365 EUR InStock
A14079.06 A14079.14
4-Hydroxyfuranne-2(5H)-one 96%
4-Hydroxyfuranne-2(5H)-one
Purity: 96% CAS No.: 541-57-1 Molecular Formula: C4H4O3 Formula Weight: 100.07 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 108442
Formule: C₄H₄O₃
Point de fusion: ∼ 140 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227258
Numéro CAS: 541-57-1
EINECS: 208-785-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité