Calix[6]arene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21608.03 B21608.06 B21608.14
B21608.03EA 71.9 EUR InStock
B21608.03 B21608.06 B21608.14
Calix[6]arene ≥98%
Calix[6]arene
Purity: 98% CAS No.: 96107-95-8 Molecular Formula: C42H36O6 Formula Weight: 636.74 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00143083
Formule: C₄₂H₃₆O₆
MW: 636,74 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143083
Numéro CAS: 96107-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité