(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl (S)-(+)-3-Hydroxybutyrate, (S)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
L19996.06 L19996.14
L19996.06EA 125 EUR InStock
L19996.06 L19996.14
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate de méthyle ≥98%
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 53562-86-0 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 56-58°/11mm Beilstein Reference: 1720583 Optical Rotation: +48.5° (c=1.3 in chloroform) MDL No.: MFCD00064461
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 56…58 °C (11 mmHg)
Densité: 1.055
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064461
Numéro CAS: 53562-86-0
EINECS: 258-628-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité