3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
005670-1G 005670-5G
FLUO005670-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005670-1G FLUO005670-5G
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
MW: 169,5834 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631553
Numéro CAS: 658-98-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité