N-(Phénylméthyl)glycinate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 2-(benzylamino)acetate
011445-100G 011445-25G
FLUO011445-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011445-100G FLUO011445-25G
N-(Phénylméthyl)glycinate d'éthyle
N-(Phénylméthyl)glycinate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009174
Numéro CAS: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité