D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
P1274-1G P1274-25G P1274-5G
TCIAP1274-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1274-1G TCIAP1274-25G TCIAP1274-5G
D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,1 g/mol
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00064321
Numéro CAS: 68832-13-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=938d9fff00f697d59399c47c90e486b25eddc74c&vid=938d9fff00f697d59399c47c90e486b25eddc74c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -33.0 deg (C=1, Toluene)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité