Hydroxyectoine
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
53239-2 53239-3 53239-4
BMOL53239-2EA 0 EUR InStock
BMOL53239-2 BMOL53239-3 BMOL53239-4
Hydroxyectoine
Hydroxyectoine
Formule: C₆H₁₀N₂O₃
Numéro CAS: 165542-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité