Hydroxyectoine
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
55460-1 55460-3 55460-4
BMOL55460-1EA 0 EUR InStock
BMOL55460-1 BMOL55460-3 BMOL55460-4
Hydroxyectoine
Hydroxyectoine
Formule: C₆H₁₀N₂O₃
Numéro CAS: 165542-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité