Acide abiétique 85%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
173131000 173130250
ACRO173131000EA 158 EUR InStock
ACRO173131000 ACRO173130250
Acide abiétique 85%
Acide abiétique
Formule: C₂₀H₃₀O₂
MW: 302,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03423567
Numéro CAS: 514-10-3
EINECS: 208-178-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Free fructose, glucose,sucrose ≤5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité