Acide abiétique ≥75%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13770.14 L13770.22
L13770.14EA 42.7 EUR InStock
L13770.14 L13770.22
Acide abiétique ≥75%, tech.
Acide abiétique
Purity: 75% CAS No.: 514-10-3 Molecular Formula: C20H30O2 Formula Weight: 302.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Characteristic Beilstein Reference: 2221451 Merck Reference: 14,7 MDL No.: MFCD03423567
Formule: C₂₀H₃₀O₂
MW: 302,45 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03423567
Numéro CAS: 514-10-3
EINECS: 208-178-3
Merck Index: 14,7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité